Få mere at vide
Glutarisk dialdehyd, elektronmikroskopisk kvalitet, 25% opløsning i vand, renset
Artikelnummer. 10184760 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10184760 25 mL Glasflaske 25ml
10269453 100 mL Glasflaske 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10184760 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 233280250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    605.00 DKK
    504.65 DKK / 25ml
    Spare 100.35 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 111-30-8 | C5H8O2 | 100,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glutaric dialdehyde, electron microscopy grade
Navn note Renset
CAS 111-30-8, 7732-18-5
Smeltepunkt -5,0 °C
Tæthed 1.0600g/mL
pH 3,1 til 4,5 (25 °C)
Kogepunkt 101 °C
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C5H8O2
Lineær formel OHC(CH2)3CHO
Brydningsindeks 1.373
MDL nummer MFCD00007025
Mængde 25 mL
Beilstein 01, 776
Fieser 01,411
Merck Index 15, 4508
Specifik vægtfylde 1.06
Synonym glutaraldehyde, glutaral, glutaric dialdehyde, cidex, glutardialdehyde, 1,5-pentanedial, sonacide, glutarol, aldesan, glutaric aldehyde
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig
InChI nøgle SXRSQZLOMIGNAQ-UHFFFAOYSA-N
SMIL O=CCCCC=O
IUPAC navn pentanedial
Molekylvægt (g/mol) 100.12
PubChem CID 3485
ChEBI CHEBI:64276
Formel vægt 100.12
Procent renhed 25 til 27 vægtprocent
Grad EM
Fysisk form Løsning
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Glutaric dialdehyde, 25 wt.% solution in water
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H290-Kan ætse metaller.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.