Få mere at vide
Glutaraldehyde, Extra Pure, 50% Solution, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10204630 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
Emballage:
Plastic Coated Glass bottle
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10204630 500 mL Plastic Coated Glass bottle 500ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10204630 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. G/0518/PB08
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
500mL, Plastic Coated Glass bottle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 111-30-8
Smeltepunkt -33°C
pH 3.7
Kogepunkt 101.5°C
Emballage Plastic Coated Glass bottle
Molekylær formel C5H8O2
MDL nummer MFCD00007025
Mængde 500 mL
Synonym glutaraldehyde, glutaral, glutaric dialdehyde, cidex, glutardialdehyde, 1,5-pentanedial, sonacide, glutarol, aldesan, glutaric aldehyde
InChI nøgle SXRSQZLOMIGNAQ-UHFFFAOYSA-N
SMIL O=CCCCC=O
IUPAC navn pentanedial
Molekylvægt (g/mol) 100.12
PubChem CID 3485
Dampdensitet 1.05
ChEBI CHEBI:64276
Formel vægt 100.12g/mol
Damptryk 15mmHg at 20°C
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Glutaraldehyde 50% solution
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Glutaraldehyde