Få mere at vide
Glutaraldehyd (50% i vand), TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Glutaraldehyde |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8O2/c6-4-2-1-3-5-7/h4-5H,1-3H2 |
| Formel vægt | 100.0524 |