Få mere at vide
Glutaraldehyd, 50% AH. Soln.
Artikelnummer. 11448743
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11448743 2500 g 2500g
11428743 100 g 100g
11438743 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11448743 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10500.0E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1156.73 DKK
    1007.65 DKK / 2500g
    Spare 149.08 DKK
    12% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 111-30-8 | C5H8O2 | 100,12 g/mol
Glutaraldehyd bruges som tværbindingsmiddel for gelatine, poly(vinylalkohol) og polyheptapeptider. Det bruges også som fikseringsmiddel til elektronmikroskopi og som desinfektionsmiddel. Det giver vandresistens over for protein- og polyhydroxyforbindelser ved at reagere gennem tværbinding. Det fungerer som et mellemprodukt til fremstilling af harpikser, farvestoffer, lægemidler, fotografiske film og til stabilisering af proteiner på agaroseperler, aktivering af polystyren og glas til immobilisering af antistoffer og antigener og kobling af peptider til bærerproteiner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Glutaraldehyd bruges som tværbindingsmiddel til gelatine, poly(vinylalkohol) og polyheptapeptider. Det bruges også som fixativ til elektronmikroskopi og som desinfektionsmidler. Det giver vandresistens til protein- og polyhydroxyforbindelser ved at reagere gennem krydsbinding. Det fungerer som et mellemprodukt til produktion af harpikser, farvestoffer, lægemidler, fotografiske film og til stabilisering af proteiner på agaroseperler, aktivering af polystyren og glas til immobilisering af antistoffer og antigener samt kobling af peptider til bærerproteiner.
Opløselighed
Blandet med vand, acetone, dichloromethan, ethylacetat, isopropanol, n-hexan og toluen.
Noter
Inkompatibel med stærke oxiderende stoffer, stærke syrer og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 111-30-8
Molekylær formel C5H8O2
Molekylvægt (g/mol) 100.12
MDL nummer MFCD00007025
InChI nøgle SXRSQZLOMIGNAQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym glutaraldehyde, glutaral, glutaric dialdehyde, cidex, glutardialdehyde, 1,5-pentanedial, sonacide, glutarol, aldesan, glutaric aldehyde
PubChem CID 3485
ChEBI CHEBI:64276
IUPAC navn pentanedial
SMIL O=CCCCC=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glutaraldehyde
Smeltepunkt ∼-21 °C
Tæthed 1.123
Kogepunkt 100 °C
Lugt Stank
Lineær formel OHC(CH2)3CHO
Brydningsindeks 1.421
Mængde 2500 g
FN nummer UN2922
Beilstein 605390
Merck Index 14,4472
Opløselighedsinformation Blandet med vand, acetone, dichloretan, ethylacetat, isopropanol, n-hexan og toluen.
Formel vægt 100.12
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 50% aq. soln.
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Glutaraldehyde, 50% aqueous solution
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • EUH071-Ætsende for luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Glutaraldehyde