Få mere at vide
Glutaraldehyd, 50% AH. Soln.
Beskrivelse
Glutaraldehyd bruges som tværbindingsmiddel for gelatine, poly(vinylalkohol) og polyheptapeptider. Det bruges også som fikseringsmiddel til elektronmikroskopi og som desinfektionsmiddel. Det giver vandresistens over for protein- og polyhydroxyforbindelser ved at reagere gennem tværbinding. Det fungerer som et mellemprodukt til fremstilling af harpikser, farvestoffer, lægemidler, fotografiske film og til stabilisering af proteiner på agaroseperler, aktivering af polystyren og glas til immobilisering af antistoffer og antigener og kobling af peptider til bærerproteiner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Glutaraldehyd bruges som tværbindingsmiddel til gelatine, poly(vinylalkohol) og polyheptapeptider. Det bruges også som fikseringsmiddel til elektronmikroskopi og som desinfektionsmiddel. Det giver vandresistens over for protein- og polyhydroxyforbindelser ved at reagere gennem tværbinding. Det fungerer som et mellemprodukt til fremstilling af harpikser, farvestoffer, lægemidler, fotografiske film og til stabilisering af proteiner på agaroseperler, aktivering af polystyren og glas til immobilisering af antistoffer og antigener og kobling af peptider til bærerproteiner.
Opløselighed
Blandbar med vand, acetone, dichlormethan, ethylacetat, isopropanol, n-hexan og toluen.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, stærke syrer og stærke baser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Glutaraldehyde |
| Smeltepunkt | ∽-21 °C |
| Tæthed | 1.123 g/mL |
| Kogepunkt | 100 °C |
| Brydningsindeks | 1.421 |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 605390 |
| Opløselighedsinformation | Blandet med vand, acetone, dichloretan, ethylacetat, isopropanol, n-hexan og toluen. |
| Formel vægt | 100.12 |
Sikkerhed og håndtering
- Glutaraldehyde, 50% aqueous solution
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 3
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Hudsensibilisering Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H330-Livsfarlig ved indånding.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- EUH071-Ætsende for luftvejene.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: glutaraldehyde