Få mere at vide
Glutaraldehyde, 25% aq. soln.
Artikelnummer. 11433488
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11433488 2500 mL 2500ml
11448900 100 mL 100ml
11423488 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27968” to get your promotional price
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11433488 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17876.0F
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27968” to get your promotional price
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 111-30-8 | C5H8O2 | 100.12 g/mol
Glutaraldehyd bruges til tværbinding af proteiner og polyhydroxymaterialer. Bruges også som fikseringsmiddel til væv og som aminreaktivt homobifunktionelt tværbinder. Det bruges også til koblingsreaktion af biotinhydrazider til nukleinsyrer, hvilket er nyttigt til at konjugere fluorescerende hydrazider og hydroxylaminer til DNA og til stabilisering af proteiner på agaroseperler, aktivering af polystyren og glas, til immobilisering af antistoffer og antigener.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Glutaraldehyd anvendes til tværbinding af proteiner og polyhydroxymaterialer. Bruges også som fikseringsmiddel til væv og som aminreaktivt homobifunktionelt tværbinder og som desinfektionsmiddel til medicinsk udstyr. Det bruges også til koblingsreaktion af biotinhydrazider til nukleinsyrer, hvilket er nyttigt til at konjugere fluorescerende hydrazider og hydroxylaminer til DNA og til stabilisering af proteiner på agaroseperler, aktivering af polystyren og glas, til immobilisering af antistoffer og antigener. Det er et desinfektionsmiddel, som er hurtigt effektivt mod vegetative former af gram-positive og gram-negative bakterier.
Opløselighed Blandbar med vand, ethanol
, benzen, ether, acetone, dichlormethan, ethylacetat, isopropanol, n-hexan og toluen.
Bemærkninger
Varme- og luftfølsom. Uforeneligt med stærke syrer, stærke baser og stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 111-30-8
Molekylær formel C5H8O2
Molekylvægt (g/mol) 100.12
MDL nummer MFCD00007025
InChI nøgle SXRSQZLOMIGNAQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym glutaraldehyde, glutaral, glutaric dialdehyde, cidex, glutardialdehyde, 1,5-pentanedial, sonacide, glutarol, aldesan, glutaric aldehyde
PubChem CID 3485
ChEBI CHEBI:64276
IUPAC navn pentanedial
SMIL O=CCCCC=O
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale Glutaraldehyde
Tæthed 1.062
Analyseprocentområde 0.25
Lineær formel OHC(CH2)3CHO
Brydningsindeks 1.373
Mængde 2500 mL
FN nummer UN2922
Beilstein 605390
Merck Index 14,4472
Opløselighedsinformation Miscible with water,ethanol,benzene,ether,acetone,dichloromethane,ethylacetate,isopropanol,n-hexane and toluene.
Formel vægt 100.12
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 25% aq. soln.
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Glutaraldehyde, 25% aq. soln.
Signalord
  • Fare
Riskkategorier
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faroangivelser
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Skyddsangivelse
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P320-Særlig behandling straks påkrævet (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.