missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Glutaminyl Cyclase Inhibitor 1, MedChemExpress

Artikelnummer. 16464608
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16464608 10 mg
16460907 50 mg
16435456 100 mg
16417327 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16464608 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY112269

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Glutaminyl Cyclase Inhibitor 1 is a glutaminyl cyclase inhibitor with an IC50 of 0.5 μM.

Glutaminyl Cyclase Inhibitor 1 is a glutaminyl cyclase inhibitor with an IC50 of 0.5 μM.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Glutaminyl Cyclase Inhibitor 1
CAS 2110449-60-8
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C21H24FN3O2
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation Ethanol : 100 mg/mL (270.69 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 83.33 mg/mL (225.56 mM; Need ultrasonic)
SMIL FC1=CC=CC(C2=CC(OC)=C(OC)C=C2)=C1NCCCN3C=C(C)N=C3
Molekylvægt (g/mol) 369.43
Formel vægt 369.43
Procent renhed 98.34%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neurodegeneration
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.