missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Glutaminase C-IN-1, MedChemExpress
Beskrivelse
Glutaminase C-IN-1 (Compound 968) is an allosteric inhibitor of Glutaminase C that inhibits cancer cell growth without affecting their normal cellular counterparts.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Glutaminase C-IN-1 |
| CAS | 311795-38-7 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C27H27BrN2O |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Compound 968 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 25 mg/mL (52.59 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C1C(C(C2=CC=C(N(C)C)C(Br)=C2)NC3=C4C5=CC=CC=C5C=C3)=C4CC(C)(C)C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 475.42 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?