Få mere at vide
GlutaMAX™ Supplement
Artikelnummer. 11584466 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
100 ml
20 x 100 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
Pakke med 20
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11584466 20 x 100 ml Pakke med 20
11574466 100 ml 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11584466 Leverandør Gibco Leverandørnr. 35050087
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5620.00 DKK
    5170.65 DKK / Pakke med 20
    Spare 449.35 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
GlutaMAX™ Supplement
Gibco™ GlutaMAX™ Supplement er et alternativ til L-glutamin, med øget stabilitet, der forbedrer cellesundheden. GlutaMAX™ Supplement er velegnet til både adhærent og suspensionskultur af pattedyrsceller uden behov for tilpasning. GlutaMAX™ Supplement tilbydes som et 200 mM L-alanyl-L-glutamin-dipeptid i 0,85 % NaCl. GlutaMAX™ Supplement er også inkluderet i en række forskellige medieformuleringer. Sammenlignet med L-glutamin, GlutaMAX™ Supplement:
Funktioner:
  • Minimerer ophobning af giftig ammoniak
  • Forbedrer cellernes levedygtighed og vækst
  • Forbliver stabil over en lang række temperaturer
Minimerer ophobning af giftig ammoniak
I modsætning til L-glutamin, GlutaMAX™ Supplement nedbrydes ikke spontant og danner ammoniak. I stedet spalter celler dipeptidbindingen for at frigive L-glutamin efter behov. Dette system forhindrer affaldsopbygning og opretholder en frisk forsyning af L-glutamin under langtidsdyrkning.
Forbedrer cellelevedygtighed og vækst
Kulturer med lavere niveauer af ammoniak viser forbedret cellelevedygtighed. Derudover er dyrkningsforholdene mere kontrollerede på grund af den konsekvente koncentration af GlutaMAX™ Supplement der ikke er muligt med L-glutamin.
Forbliver stabilt over en lang række temperaturer.
GlutaMAX™ Supplement er stuetemperaturstabilt og klar til brug. GlutaMAX™ Supplement bevarer fuld funktionalitet i 24 måneder ved stuetemperatur, 2 til 8°C eller -5 til -30°C for bekvem opbevaring og håndtering. GlutaMAX™ Supplement er endda stabilt ved 37°C i en uge eller mere.
cGMP-produktions- og kvalitetssystem
Gibco™GlutaMAX™ Suppement er fremstillet på en cGMP-kompatibel facilitet, beliggende i Paisley, Skotland. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485-standarden. For kontinuitet i forsyningskæden tilbyder vi en identisk produkt af Gibco™GlutaMAX™ supplement fremstillet i vores Grand Island, New York facilitet. Denne facilitet er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret i henhold til ISO 13485-standarder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance cGMP, ISO 13485 standard, FDA
Indhold og opbevaring 15 til 30 °C
Oversigt GlutaMAX™ Supplement, 20 x 100 ml, 100X koncentration, flydende form, velegnet til både klæbende og suspensionskultur af pattedyrceller, uden behov for tilpasning, GlutaMAX™ Supplement er velegnet til både adherent- og suspensionskultur
Koncentration 100 X
Form Væske
Produkttype GlutaMax
Til brug med (applikation) Pattedyrcellekultur
Mængde 20 x 100 ml
Regulatorisk status In-vitro diagnostisk anvendelse