Beskrivelse
Gibco™ GlutaMAX™ Supplement er et alternativ til L-glutamin, med øget stabilitet, der forbedrer cellesundheden. GlutaMAX™ Supplement er velegnet til både adhærent og suspensionskultur af pattedyrsceller uden behov for tilpasning. GlutaMAX™ Supplement tilbydes som et 200 mM L-alanyl-L-glutamin-dipeptid i 0,85 % NaCl. GlutaMAX™ Supplement er også inkluderet i en række forskellige medieformuleringer. Sammenlignet med L-glutamin, GlutaMAX™ Supplement:
Funktioner:
- Minimerer ophobning af giftig ammoniak
- Forbedrer cellernes levedygtighed og vækst
- Forbliver stabil over en lang række temperaturer
Minimerer ophobning af giftig ammoniak
I modsætning til L-glutamin, GlutaMAX™ Supplement nedbrydes ikke spontant og danner ammoniak. I stedet spalter celler dipeptidbindingen for at frigive L-glutamin efter behov. Dette system forhindrer affaldsopbygning og opretholder en frisk forsyning af L-glutamin under langtidsdyrkning.
Forbedrer cellelevedygtighed og vækst
Kulturer med lavere niveauer af ammoniak viser forbedret cellelevedygtighed. Derudover er dyrkningsforholdene mere kontrollerede på grund af den konsekvente koncentration af GlutaMAX™ Supplement der ikke er muligt med L-glutamin.
Forbliver stabilt over en lang række temperaturer.
GlutaMAX™ Supplement er stuetemperaturstabilt og klar til brug. GlutaMAX™ Supplement bevarer fuld funktionalitet i 24 måneder ved stuetemperatur, 2 til 8°C eller -5 til -30°C for bekvem opbevaring og håndtering. GlutaMAX™ Supplement er endda stabilt ved 37°C i en uge eller mere.
cGMP-produktions- og kvalitetssystem
Gibco™GlutaMAX™ Suppement er fremstillet på en cGMP-kompatibel facilitet, beliggende i Paisley, Skotland. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485-standarden. For kontinuitet i forsyningskæden tilbyder vi en identisk produkt af Gibco™GlutaMAX™ supplement fremstillet i vores Grand Island, New York facilitet. Denne facilitet er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret i henhold til ISO 13485-standarder.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | cGMP, ISO 13485 standard, FDA |
| Indhold og opbevaring | 15 til 30 °C |
| Oversigt | GlutaMAX™ Supplement, 100 ml, 100X koncentration, flydende form, velegnet til både klæbende og suspensionskultur af pattedyrceller, uden behov for tilpasning, GlutaMAX™ Supplement tilbydes som et 200 mM L-Alanyl-L-Glutamin dipeptid i 0,85 % |
| Koncentration | 100 X |
| Form | Væske |
| Produkttype | GlutaMax |
| Til brug med (applikation) | Pattedyrcellekultur |
| Mængde | 100 ml |
| Regulatorisk status | In-vitro diagnostisk anvendelse |