missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Glufosinate, TRC

Artikelnummer. 17947279
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
2 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17947279 2 mg
17978409 10 mg
17963855 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17947279 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG5969582MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 51276-47-2
Molekylær formel C5 H12 N O4 P
Molekylvægt (g/mol) 181.13
Synonym 2-Amino-4-(hydroxymethylphosphinyl)butanoic acid, (±)-Phosphinothricin, 3-Amino-3-carboxypropylmethylphosphinic acid, DL-2-Amino-4-(methylphosphino)butanoic acid, DL-Phosphinothricin, Glufosinate, HOE 35956
IUPAC navn 2-amino-4-[hydroxy(methyl)phosphoryl]butanoic acid
SMIL CP(=O)(O)CCC(N)C(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Glufosinate
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 2 mg
InChI formel InChI=1S/C5H12NO4P/c1-11(9,10)3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)
Formel vægt 181.0504
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.