CAS RN 51276-47-2
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Glufosinate, TRC
CAS: 51276-47-2 Molekylær formel: C5 H12 N O4 P Molekylvægt (g/mol): 181.13 Synonym: 2-Amino-4-(hydroxymethylphosphinyl)butanoic acid,(±)-Phosphinothricin,3-Amino-3-carboxypropylmethylphosphinic acid,DL-2-Amino-4-(methylphosphino)butanoic acid,DL-Phosphinothricin,Glufosinate,HOE 35956 IUPAC navn: 2-amino-4-[hydroxy(methyl)phosphoryl]butanoic acid SMIL: CP(=O)(O)CCC(N)C(=O)O