Få mere at vide
Gibco™ Glukose, pulver
Artikelnummer. 10767844 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10767844 1 kg 1kg
1 options
Artikelnummer. 10767844 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 15023021
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    832.00 DKK
    738.00 DKK / 1kg
    Spare 94.00 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Glukose, pulver
Gibco™ Glukosepulver er et supplement til cellekulturmedier. De fleste cellekulturmedier bruger D-glukose (dextrose) som cellernes primære kilde til metabolisk energi og reduceret kulstof. Gibco™ Glukosepulver bør fremstilles som en sterilfiltreret 20% fondopløsning (eller lignende) i destilleret vand før brug.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevaringsbetingelser: 15 – 30 °C
Forsendelsesbetingelser: Omgivende
holdbarhed: 36 måneder fra fremstillingsdato
Celletype Pattedyrceller
Form Pulver
Produkttype Glukose
Sterilitet Steril
Mængde 1 kg
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.