Få mere at vide
Glucocorticoid receptor agonist, MedChemExpress
Artikelnummer. 16485998
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16485998 10 mg
16468617 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16485998 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY14234
MedChemExpress Glucocorticoid receptor agonist is a potent Glucocorticoid receptor agonist.
Glucocorticoid receptor agonist is a potent Glucocorticoid receptor agonist.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glucocorticoid receptor agonist
CAS 1245526-82-2
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C20H20F4N2O2
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (252.28 mM)
SMIL OC1=CC=C(C=C1C(C)(C[C@](O)(C(F)(F)F)CC2=CC3=C(C=NC=C3)N2)C)F
Molekylvægt (g/mol) 396.38
Formel vægt 396.38
Procent renhed 99.56%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism