Få mere at vide
GLP-1 receptor agonist 2, MedChemExpress
Artikelnummer. 16477387
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16477387 5 mg -
16450967 50 mg 50mg
16435516 100 mg -
16434678 10 mg -
16403196 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16477387 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY112679
MedChemExpress GLP-1 receptor agonist 2 is a glucagon-like peptide-1 receptor (GLP-1R) agonist.
GLP-1 receptor agonist 2 is a glucagon-like peptide-1 receptor (GLP-1R) agonist.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale GLP-1 receptor agonist 2
CAS 2230197-64-3
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C30H31ClFN5O4
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 125 mg/mL (215.50 mM)
SMIL O=C(C1=CC=C2N=C(CN3[C@@H](C)CN(C4=NC(OCC5=CC=C(Cl)C=C5F)=CC=C4)CC3)N(C[C@H]6OCC6)C2=C1)O
Molekylvægt (g/mol) 580.05
Formel vægt 580.05
Procent renhed 98.13%
Grad Research
Fysisk form Solid