Få mere at vide
Brady™ GlobalMark™ Indendørs/Udendørs vinyl (B-595) tape, lilla
Passer godt til uregelmæssige, buede, ru og meget teksturerede overflader. Brady™ GlobalMark™ Indendørs/udendørs vinyl (B-595) tape er perfekte til barske, industrielle miljøer.
4985.00 DKK
Tekniske data
| Oversigt | Foreslået båndserie: R10000 |
|---|---|
| Klæbende type | Akryl, Permanent, Kold temperatur |
| Belægning | Ingen |
| Farve | Lilla |
| Slutte | Glans |
| Produktkode | Brand | Bredde (engelsk) Tape | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkode | Brand | Bredde (engelsk) Tape | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|
15252936
|
Brady™
113147 |
2,25 tommer. |
4985.00 DKK
Pakke med 1 |
Forventet forsendelse: 02-10-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||||
Beskrivelse
- Hold dig til vanskelige lav-overfladeenergi-genstande
- 5 års udendørsholdbarhed
- Sidder fast på højteksturerede overflader som malede betonblokke, færdigt ujævnt træ, teksturerede plasttyper, rough-pipes og papirbelagte rør
Tekniske data
| Foreslået båndserie: R10000 | |
| Ingen | |
| Glans | |
| Vinylfilm (B-595) | |
| Ikke-steril | |
| GlobalMark™ Label Maker | |
| -40 °C | |
| -40 °F til +180 °F | |
| 0,004 tommer. | |
| 100 ft. |
| Akryl, Permanent, Kold temperatur | |
| Lilla | |
| Kontinuerlig | |
| Termisk overførsel | |
| Bueflash-etiketter, piletape, rør- og ventilmærkning, sikkerheds- og overholdelses-ID, visuel arbejdspladsmærkning, lagermærkning | |
| 1 | |
| 1 rulle/kasse | |
| -40 °C til +82 °C | |
| 0.102 mm |