Få mere at vide
Brady™ GlobalMark™ Indendørs/Udendørs vinyl (B-595) tape, lilla
Passer godt til uregelmæssige, buede, ru og meget teksturerede overflader. Brady™ GlobalMark™ Indendørs/udendørs vinyl (B-595) tape er perfekte til barske, industrielle miljøer.
Brand: Brady™ 113147
Beskrivelse
- Hold dig til vanskelige lav-overfladeenergi-genstande
- 5 års udendørsholdbarhed
- Sidder fast på højteksturerede overflader som malede betonblokke, færdigt ujævnt træ, teksturerede plasttyper, rough-pipes og papirbelagte rør
Tekniske data
| BS5609:1986 afsnit 2 og afsnit 3 | |
| Akryl, Permanent, Kold temperatur | |
| Lilla | |
| Kontinuerlig | |
| Enkeltsidet printbar | |
| Bånd | |
| Bueflash-etiketter, piletape, rør- og ventilmærkning, sikkerheds- og overholdelses-ID, visuel arbejdspladsmærkning, lagermærkning | |
| 1 | |
| 1 rulle/kasse | |
| -40 °F til +180 °F | |
| 0,004 tommer. | |
| 30.48 m x 101.6 mm | |
| 30 m | |
| 100 mm | |
| GLOBALMARK VINYL B595 LILLA 100MM |
| Foreslået båndserie: R10000 | |
| Ingen | |
| Glans | |
| Vinylfilm (B-595) | |
| Termisk overførsel | |
| Ikke-steril | |
| GlobalMark™ Label Maker | |
| -40 °C | |
| 1 stk. | |
| -40 °C til +82 °C | |
| 0.102 mm | |
| 100 ft. | |
| 4 tommer | |
| 2,25 tommer. |