Få mere at vide
Globalagliatin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16448417
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16448417 5 mg 5mg
16431897 50 mg -
16415738 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16448417 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY13529
MedChemExpress Globalagliatin (LY2608204) is a activator of glucokinase (GK) with EC50 of 42 nM.
Globalagliatin (LY2608204) is a activator of glucokinase (GK) with EC50 of 42 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Globalagliatin
CAS 1234703-40-2
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C28H37N3O3S3
Mængde 5 mg
Synonym LY2608204
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (178.63 mM)
SMIL O=C([C@@]1(C2=CC=C(S(=O)(C3CC3)=O)C=C2)[C@H](C4CCCCC4)C1)NC5=NC=C(SCCN6CCCC6)S5
Molekylvægt (g/mol) 559.81
Formel vægt 559.81
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism