Få mere at vide
GLN-1062, MedChemExpress
Beskrivelse
Memogain is a pro-drug of galantamine, used for the treatment for Alzheimer’s disease.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | GLN-1062 |
| CAS | 224169-27-1 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C24H25NO4 |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (255.45 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | CN1CC[C@]23C4=C(O[C@@]2([H])C[C@@H](OC(C5=CC=CC=C5)=O)C=C3)C(OC)=CC=C4C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 391.46 |
| Formel vægt | 391.46 |
| Vis mere |