Få mere at vide
Glisoxepid, TRC
Artikelnummer. 30395325
Skift visning
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30395325 10 mg
30395098 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30395325 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG41060010MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25046-79-1
Molekylær formel C20 H27 N5 O5 S
Molekylvægt (g/mol) 449.52
Synonym 3-Isoxazolecarboxamide, N-[2-[4-[[[[(hexahydro-1H-azepin-1-yl)amino]carbonyl]amino]sulfonyl]phenyl]ethyl]-5-methyl-, Urea, 1-(hexahydro-1H-azepin-1-yl)-3-[[p-[2-(5-methyl-3-isoxazolecarboxamido)ethyl]phenyl]sulfonyl]- (8CI), N-[2-[4-[[[[(Hexahydro-1H-azepin-1-yl)amino]carbonyl]amino]sulfonyl]phenyl]ethyl]-5-methyl-3-isoxazolecarboxamide, 4-[4-[β-(5-Methylisoxazole-3-carboxamido)ethyl]phenylsulfonyl]-1,1-hexamethylenesemicarbazide, BS 4231, Glisepin, Glisoxepid, Glisoxepide, Pro-Diaban, Pro-Diaben, RP 22410
IUPAC navn N-[2-[4-(azepan-1-ylcarbamoylsulfamoyl)phenyl]ethyl]-5-methyl-1,2-oxazol-3-carboxamid
SMIL Cc1onc(c1)C(=O)NCCc2ccc(cc2)S(=O)(=O)NC(=O)NN3CCCCCC3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glisoxepide
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C20H27N5O5S/c1-15-14-18(23-30-15)19(26)21-11-10-16-6-8-17(9-7-16)31(28,29)24-20(27)22-25-12-4-2-3-5-13-25/h6-9,14H,2-5,10-13H2,1H3,(H,21,26)(H2,22,24,27)
Formel vægt 449.1733