Få mere at vide
Glipizide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Glipizide |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H27N5O4S/c1-15-13-24-19(14-23-15)20(27)22-12-11-16-7-9-18(10-8-16)31(29,30)26-21(28)25-17-5-3-2-4-6-17/h7-10,13-14,17H,2-6,11-12H2,1H3,(H,22,27)(H2,25,26,28) |
| Formel vægt | 445.1784 |