Få mere at vide
Glipizide, MedChemExpress
Artikelnummer. 16428196
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16428196 100 mg -
16412076 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16428196 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0254
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
MedChemExpress Glipizide (CP 2872; K 4024) a potent, orally active and sulfonylurea class anti-diabetic agent and can be used for type 2 diabetes mellitus research but not type 1. Glipizide acts by partially blocking ATP-sensitive potassium (KATP) channels among β cells of pancreatic islets of Langerhans.
Glipizide (CP 2872
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glipizide
CAS 29094-61-9
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C21H27N5O4S
Mængde 100 mg
Synonym CP 28720 K 4024
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (112.22 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.67 mg/mL (1.50 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(C1=NC=C(C)N=C1)NCCC2=CC=C(S(=O)(NC(NC3CCCCC3)=O)=O)C=C2
Molekylvægt (g/mol) 445.54
Formel vægt 445.54
Procent renhed 99.57%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism