Learn More
Glipizid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10768692 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Mængde:
1 g
Unit Size:
1g
Product Code. Mængde Unit Size
10768692 1 g 1g
1 options
Product Code. 10768692 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 329110010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
CAS: 29094-61-9 | C21H27N5O4S | 445.5 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Glipizide
CAS 29094-61-9
Farve Hvid
Antændelsesrest 0.4% max.
Tab ved tørring 1% max. (100°C, 3 hrs) (vacuum)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C21H27N5O4S
MDL nummer MFCD00072159
Mængde 1 g
Merck Index 15, 4477
Synonym glipizide, glucotrol, glydiazinamide, melizide, glibenese, glucozide, glupizide, sucrazide, dipazide, glupitel
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in dmso and methanol
InChI nøgle ZJJXGWJIGJFDTL-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=NC=C(N=C1)C(=O)NCCC2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)NC(=O)NC3CCCCC3
IUPAC navn N-[2-[4-(cyclohexylcarbamoylsulfamoyl)phenyl]ethyl]-5-methylpyrazin-2-carboxamid
Molekylvægt (g/mol) 445.5
PubChem CID 3478
ChEBI CHEBI:5384
Formel vægt 445.5
Procent renhed 98+%
Fysisk form Pulver