Få mere at vide
Gliclazid, TRC
Artikelnummer. 30012765
Skift visning
Mængde:
50 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30012765 1 g
30011770 5 g
30005228 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30012765 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG4098751G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 21187-98-4
Molekylær formel C15 H21 N3 O3 S
Molekylvægt (g/mol) 323.41
Synonym Gliclazide, N-[[(Hexahydrocyclopenta[c]pyrrol-2(1H)-yl)amino]carbonyl]-4-methylbenzenesulfonamide, 1-(Hexahydrocyclopenta[c]pyrrol-2(1H)-yl)-3-(p-tolylsulfonyl)urea, Cyclopenta[c]pyrrole benzenesulfonamide deriv., 1-(Hexahydrocyclopenta[c]pyrrol-2(1H)-yl)-3-(p-tolylsulfonyl)urea, Diabezidum, Diabrezide, Diamicron, Diaprel, Glimicron, Glinormax, Glyzide, N-(4-Methylbenzenesulfonyl)-N'-[3-azabicyclo(3,3,0)oct-3-yl]urea, S 1702, S 852, SE 1702
IUPAC navn 1-(3,3a,4,5,6,6a-hexahydro-1H-cyclopenta[c]pyrrol-2-yl)-3-(4-methylphenyl)sulfonylurinstof
SMIL Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)NC(=O)NN2CC3CCCC3C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gliclazide
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C15H21N3O3S/c1-11-5-7-14(8-6-11)22(20,21)17-15(19)16-18-9-12-3-2-4-13(12)10-18/h5-8,12-13H,2-4,9-10H2,1H3,(H2,16,17,19)
Formel vægt 323.1304