Få mere at vide
Gliclazid
Artikelnummer. 15567719 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15567719 1 g 1g
15577719 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15567719 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 461070010
 Begrænset vare
På lager
CAS: 21187-98-4 | C15H21N3O3S | 323,41 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 21187-98-4
Molekylær formel C15H21N3O3S
Molekylvægt (g/mol) 323.41
MDL nummer MFCD00409893
InChI nøgle BOVGTQGAOIONJV-UHFFFAOYNA-N
Synonym gliclazide, glimicron, diamicron, nordialex, diaikron, gliclazida, gliklazid, glyclazide, gliclazidum inn-latin, gliclazida inn-spanish
PubChem CID 3475
ChEBI CHEBI:31654
IUPAC navn 1-(3,3a,4,5,6,6a-hexahydro-1H-cyclopenta[c]pyrrol-2-yl)-3-(4-methylphenyl)sulfonylurinstof
SMIL CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)NC(=O)NN1CC2CCCC2C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gliclazide
Smeltepunkt 163.0°C to 169.0°C
Tab ved tørring 0.5% max. (1 g, 105°C)
Infrarødt spektrum Authentic
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in dmf, slightly soluble in methanol, ethanol
Formel vægt 323.41
Procent renhed ≥98.5% (HPLC)
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Gliclazide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.