Få mere at vide
Gliclazide, MedChemExpress
Beschreibung
Gliclazide (S1702) is a whole-cell beta-cell ATP-sensitive potassium currents blocker with an IC50 of 184 nM. Gliclazide is used as an antidiabetic.
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | Gliclazide |
| CAS | 21187-98-4 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C15H21N3O3S |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | S1702 SE1702 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (309.21 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMIL | O=S(C1=CC=C(C)C=C1)(NC(NN2CC3C(CCC3)C2)=O)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 323.41 |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?