missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Glaucocalyxin B, MedChemExpress

Artikelnummer. 16431678
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16431678 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16431678 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN2113

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Glaucocalyxin B is an ent kaurane diterpenoid isolated from the Chinese traditional medicine Rabdosia japonica with anticancer and antitumor activity; decreases the growth of HL-60 cells with an IC50 of approximately 5.86 μM at 24 h.

Glaucocalyxin B is an ent kaurane diterpenoid isolated from the Chinese traditional medicine Rabdosia japonica with anticancer and antitumor activity

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Glaucocalyxin B
CAS 80508-81-2
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C22H30O5
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (267.04 mM; Need ultrasonic)
SMIL CC1(C)C(CC[C@@]2(C)[C@@]3([H])[C@@]4(C(C([C@H](CC3)[C@H]4OC(C)=O)=C)=O)[C@H](O)C[C@]12[H])=O
Molekylvægt (g/mol) 374.47
Formel vægt 374.47
Procent renhed 99.13%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.