Få mere at vide
Hirschmann™ Klasse A målekolber med kant
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
5 L
10 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Beskrivelse
- Med blå graduering
- Acc. til DIN EN ISO 1042
- Korrosionsfri og modstandsdygtig over for termisk stød
- Overensstemmelsescertificeret, med dateret batchidentifikation
Tekniske data
Tekniske data
Certificeringer/compliance | DIN EN ISO 1042 |
Kapacitet (metrisk) | 25 mL |
Materiale | Borosilikatglas, Duran Glas |
Højde (metrisk) | 110 mm |
Grænse for fejl | ±0,04 ml |
Tolerance | ±0,04 ml |
Uddannet | Ja |
Klasse | EN |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Hirschmann™ Klasse A målekolber med kant >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion