Få mere at vide
Hirschmann™ Klasse A Amber glas målekolber med polyprop
Click to view available options
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Standard konusled:
10/19 NS Standard Ground
12/21 NS Standard Ground
14/23 NS Standard Ground
19/26 NS Standard Ground
24/29 NS Standard Ground
29/32 NS Standard Ground
7/16 NS Standard Ground
Tolerance:
±0,02 ml
±0,025 ml
±0,03 ml
±0,04 ml
±0,06 ml
±0,08 ml
±0,1 ml
±0,15 ml
±0,25 ml
±0,4 ml
±0,6 ml
Unit Size:
Hver
Pakke med 2
Description
- Med NS-slebet og polyethylenprop
- Acc. til DIN EN ISO 1042
- Korrosionsfri og modstandsdygtig over for termisk stød
- Overensstemmelsescertificeret, med dateret batchidentifikation
Specifications
Specifications
| Certificeringer/compliance | DIN EN ISO 1042 |
| Lukningsmateriale | Polyethylen |
| Farve | Brun |
| Kapacitet (metrisk) | 25 mL |
| Materiale | Borosilikatglas, Duran Glas |
| Højde (metrisk) | 110 mm |
| Grænse for fejl | ±0,06 ml |
| Standard konusled | 12/21 NS Standard Ground |
| Tolerance | ±0,06 ml |
| Uddannet | Ja |
| Show More |