Få mere at vide
BUCHI B-811 Glasopløsningsmiddelbæger
Artikelnummer. 10466571 Shop alle Buchi produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
150 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10466571 150 ml Pakke med 4
1 options
Artikelnummer. 10466571 Leverandør BUCHI Leverandørnr. 037276
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Opløsningsmiddelbæger, sæt med 4 stk.
  • Borosilikatglas
  • Dia. 64 mm, højde: 70 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) B811 udsugningssystem
Produkttype 1500
Kapacitet (metrisk) 150 ml
Materiale Glas
Til brug med (applikation) Soxhlet-ekstraktion
Mængde 4 Pakke
Længde (metrisk) 70 mm