Få mere at vide
Heathrow Scientific™ RF1000™ Manuel pipettefylder
Shop alle Thermo Scientific CO₂ Incubators produkterBeskrivelse
Nem at bruge til nøjagtig dispensering og aspirationskontrol.
- Letvægts, unikt designet til enhåndsbetjening og klar til brug.
- Indstil blot kontrolknappen og klem på hovedpæren.
- Kontrolknappen skubber fremad for at aspirere og trækker tilbage for at dispensere.
- Skub udblæsningspæren for at fjerne eventuel væske, der er tilbage i pipetten.
- Tilspidset silikonepipetteadapter passer til graduerede eller volumetriske pipetter af glas eller plast.
- Kan bruges med mange pipettefabrikater og volumener fra 1 mL til 100 mL.
- Accepterer almindelig, let tilgængelig 0,45μ m Whatman udskiftning af filtre.
- Til feltarbejde, praktiske øvelser, bænk- eller skabsarbejde.
- Testmiljøer, hvor kulde, varme, fugt eller snavsede omgivelser ville påvirke dyrere mekaniske fyldstoffer.
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Blå |
| Engangs | Genanvendelig |
| Til brug med | Pipette |
| Greb Type | Pære |
| Materiale | Polypropylen |
| Model- | RF1000 Pipette controller |
| Antal kanaler | 1 |
| Porestørrelse | 0,45 μm |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Vis mere |