Få mere at vide
Sartorius™ Glastragte
Brug sammen med glasvakuumfilterholdersamlinger. Sartorius™ Glastragte er lavet af borosilikatglas af høj kvalitet. Fås i 30, 250 og 400 ml kapaciteter.
660.00 DKK - 1435.00 DKK
Tekniske data
Materiale | Borosilikatglas |
---|---|
Til brug med (applikation) | Filtrering med glasvakuumfilterholdersamlinger |
Produkttype | Glastragt |
Artikelnummer | Brand | Kapacitet (metrisk) | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Kapacitet (metrisk) | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
10440873
|
Sartorius™
6980198 |
400 mL |
1435.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 25-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
10342262
|
Sartorius™
6980119 |
250 mL |
1245.00 DKK
Hver |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
10273491
|
Sartorius™
6980115 |
30 mL |
660.00 DKK
Hver |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
Beskrivelse
- Fås i tre størrelser til brug med forskellige filterstørrelser og filtreringsapplikationer
- Konstrueret af autoklaverbart borosilikatglas
- Til brug i glasvakuumfilterholdersamlinger
Tekniske data
Borosilikatglas | |
Filtrering med glasvakuumfilterholdersamlinger | |
Glastragt |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Sartorius™ Glastragte