Få mere at vide
Sartorius™ Glastragte
Produktkod. 10273491 Handla allt Sartorius Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kapacitet (metrisk):
30 ml
250 ml
400 mL
Förpackningsstorlek:
Hver
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10273491
Brand: Sartorius™ 6980115
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Brug sammen med glasvakuumfilterholdersamlinger. Sartorius™ Glastragte er lavet af borosilikatglas af høj kvalitet. Fås i 30, 250 og 400 ml kapaciteter.
  • Fås i tre størrelser til brug med forskellige filterstørrelser og filtreringsapplikationer
  • Konstrueret af autoklaverbart borosilikatglas
  • Til brug i glasvakuumfilterholdersamlinger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 30 ml
Materiale Borosilikatglas
Til brug med (applikation) Filtrering med glasvakuumfilterholdersamlinger
Produkttype Glastragt
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.