Få mere at vide
Sartorius Glasfiber ekstraktion fingerbøl
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-200074109 Shop alle Sartorius produkter
Diameter (metrisk) indvendig:
19 mm
22 mm
25 mm
26 mm
30 mm
33 mm
43 mm
Længde (metrisk):
60 mm
80 mm
90 mm
94 mm
100 mm
123 mm
Vægtykkelse:
1,2 mm
1,5 mm
1,6 mm
1,7 mm
Artikelnummer. 30052903
Brand: Sartorius FT1204019090
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ekstraktionsfingerbøl er designet til at være kompatible med Soxhlet-apparatet, hvilket gør dem ideelle til en række forskellige anvendelser. Fingerbølgene er designet til alsidighed og kan bruges med enhver ekstraktor, inklusive modeller som Tectator, for at lette effektive og højtydende ekstraktionsprocedurer.
  • Sammensat af glasfiber med høj renhed for uforurenede resultater
  • Konstrueret til overlegen mekanisk stabilitet til at modstå streng brug
  • Glasfiberfingerbøl giver bemærkelsesværdig modstandsdygtighed over for høje temperaturer
  • Designet til en præcis pasform på tværs af en bred vifte af udsugningsapparater
  • Udviser enestående kemisk resistens, hvilket sikrer pålidelighed i forskellige ekstraktionsprocesser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) indvendig 19 mm
Materiale Glasfibre
Vægtykkelse 1,2 mm
Grad G400
Længde (metrisk) 90 mm
Produkttype Ekstraktionsfingerbøl
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt