Få mere at vide
Sartorius Glasfiber ekstraktion fingerbøl
Artikelnummer. 30052918 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) indvendig:
19 mm
22 mm
25 mm
26 mm
30 mm
33 mm
43 mm
Længde (metrisk):
60 mm
80 mm
90 mm
94 mm
100 mm
123 mm
Vægtykkelse:
1,2 mm
1,5 mm
1,6 mm
1,7 mm
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) indvendig Længde (metrisk) Vægtykkelse
30052918 43 mm 123 mm 1,7 mm
30052903 19 mm 90 mm 1,2 mm
30052901 22 mm 80 mm 1,6 mm
30052911 25 mm 100 mm 1,6 mm
30052916 26 mm 60 mm 1,5 mm
30052906 30 mm 100 mm 1,5 mm
30052905 33 mm 94 mm 1,5 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 30052918 Leverandør Sartorius Leverandørnr. FT1204043123
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2750.00 DKK
    2588.95 DKK / Pakke med 25
    Spare 161.05 DKK
    5% Slukket
Forventet forsendelse: 02-02-2027
Ekstraktionsfingerbøl er designet til at være kompatible med Soxhlet-apparatet, hvilket gør dem ideelle til en række forskellige anvendelser. Fingerbølgene er designet til alsidighed og kan bruges med enhver ekstraktor, inklusive modeller som Tectator, for at lette effektive og højtydende ekstraktionsprocedurer.
  • Sammensat af glasfiber med høj renhed for uforurenede resultater
  • Konstrueret til overlegen mekanisk stabilitet til at modstå streng brug
  • Glasfiberfingerbøl giver bemærkelsesværdig modstandsdygtighed over for høje temperaturer
  • Designet til en præcis pasform på tværs af en bred vifte af udsugningsapparater
  • Udviser enestående kemisk resistens, hvilket sikrer pålidelighed i forskellige ekstraktionsprocesser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) indvendig 43 mm
Materiale Glasfibre
Vægtykkelse 1,7 mm
Grad G400
Længde (metrisk) 123 mm
Produkttype Ekstraktionsfingerbøl