Få mere at vide
Gibco™ Glasgows MEM
Artikelnummer. 11570576 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
10 x 500 ml
500 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11570576 500 ml Hver
11580576 10 x 500 ml Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11570576 Supplier Gibco™ Supplier No. 21710025
 Begrænset vare
På lager
Glasgows MEM
Glasgows Minimum Essential Medium (GMEM) blev oprindeligt udviklet af Ian McPherson og Michael Stoker som en modifikation af Eagles medium. Det blev brugt til at studere de genetiske faktorer, der påvirkede cellekompetence. Glasgows MEM blev udviklet til brug med nyrecellelinjer, såsom BHK-21.
Glasgows MEM er unik fra andre medier, da den indeholder dobbelt så stor koncentration af aminosyrer og vitaminer end den originale Basal Medium Eagle, og bruges uden serum. Glasgows MEM blev oprindeligt formuleret med 10% tryptosephosphatbouillon.
Produkt tilsigtet anvendelse
Til in vitro diagnostisk brug. FORSIGTIG: Ikke til terapeutisk brug hos mennesker eller dyr. Anden anvendelse end den tilsigtede brug kan være en overtrædelse af lokal lovgivning.
Dual-Site cGMP-fremstilling
Gibco™ Glasgows MEM er fremstillet på en cGMP-kompatibel facilitet, beliggende i Paisley, Skotland, Storbritannien. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standard. For kontinuitet i forsyningskæden tilbyder vi en sammenlignelig Gibco™ Glasgows MEM-produkt fremstillet i vores Grand Island-anlæg (11710-035). Denne facilitet er registreret hos FDA som en producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standarder.
Glasgows MEM indeholder ingen proteiner, lipider eller vækstfaktorer. Derfor kræver Glasgows MEM tilskud, almindeligvis med 10% tryptosephosphatbouillon. Glasgows MEM bruger et natriumbicarbonatbuffersystem (2,75 g/L) og kræver derfor et 5-10 % CO 2 miljø for at opretholde den fysiologiske pH.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Form Væske
Produkttype Glasgows MEM-medium
Med tilsætningsstoffer Glutamin, Fenolrød
Uden tilsætningsstoffer Ingen HEPES
Til brug med (applikation) Pattedyrcellekultur
Mængde 500 ml
Certificeringer/compliance ISO 13485 standarder, FDA
Regulatorisk status In-vitro diagnostisk anvendelse
Indhold og opbevaring 2 til 8 °C
Oversigt Glasgows MEM Medium, 500mL, flydende form, med L-glutamin, phenolrød, 12 måneders holdbarhed, 2 til °8 C opbevaringsforhold, brugt til pattedyrcellekultur
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.