Få mere at vide
GJ103 sodium salt, MedChemExpress
Artikelnummer. 16496017
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16496017 5 mg 5mg
16490046 2 mg -
16474546 100 mg -
16463298 10 mg -
16459836 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16496017 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY101203A
MedChemExpress GJ103 sodium salt is an active analog of the read-through compound GJ072.
GJ103 sodium salt is an active analog of the read-through compound GJ072.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale GJ103 sodium salt
CAS 1459687-96-7
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C16H13N4NaO3S
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (137.23 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(O[Na])CSC1=NN=C(C2=NC=CC=C2)N1C3=CC=CC(OC)=C3
Molekylvægt (g/mol) 364.35
Formel vægt 364.35
Procent renhed 98.67%
Grad Research
Fysisk form Solid