Få mere at vide
Ginsenoside Rh3, MedChemExpress
Artikelnummer. 16431458
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
16431458 5 mg
1 options
Artikelnummer. 16431458 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN0606
MedChemExpress Ginsenoside Rh3 is a bacterial metabolite of Ginsenoside Rg5. Ginsenoside Rh3 treatment in human retinal cells induces Nrf2 activation.
Ginsenoside Rh3 is a bacterial metabolite of Ginsenoside Rg5. Ginsenoside Rh3 treatment in human retinal cells induces Nrf2 activation.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ginsenoside Rh3
CAS 105558-26-7
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C36H60O7
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 6.67 mg/mL (11.03 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMIL C[C@@]([C@@]12C)(CC[C@@]3([H])C4(C)C)[C@@](C[C@@H](O)[C@]1([H])[C@@H](/C(C)=C\C/C=C(C)/C)CC2)([H])[C@]3(CC[C@@H]4O[C@]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]5O)O)([H])O[C@@H]5CO)C
Molekylvægt (g/mol) 604.86
Formel vægt 604.86
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation