Få mere at vide
Ginsenoside Rh2, MedChemExpress
Beskrivelse
Ginsenoside Rh2 induces the activation of caspase-8 and caspase-9. Ginsenoside Rh2 induces cancer cell apoptosis in a multi-path manner.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ginsenoside Rh2 |
| CAS | 78214-33-2 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C36H62O8 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 20(S)-Ginsenoside Rh2 20(S)-Rh2 Ginsenoside-Rh2 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 50 mg/mL (80.27 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | C[C@]([C@@](C[C@H]1O)([H])[C@]2(CC[C@@H]3O[C@]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]4O)O)([H])O[C@@H]4CO)C)(CC[C@@]2([H])C3(C)C)[C@]5([C@@]1([H])[C@]([C@@](C)(O)CC/C=C(C)/C)([H])CC5)C |
| Molekylvægt (g/mol) | 622.87 |
| Vis mere |