missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Ginsenoside Rh1, MedChemExpress

Artikelnummer. 16439038
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16439038 10 mg
16411458 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16439038 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN0604

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Ginsenoside Rh1 (Prosapogenin A2) inhibits the expression of PPAR-γ, TNF-α, IL-6, and IL-1β.

Ginsenoside Rh1 (Prosapogenin A2) inhibits the expression of PPAR-γ, TNF-α, IL-6, and IL-1β.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Ginsenoside Rh1
CAS 63223-86-9
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C36H62O9
Mængde 10 mg
Synonym Prosapogenin A2 Sanchinoside B2 Sanchinoside Rh1
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (156.53 mM; Need ultrasonic)
SMIL C[C@@]([C@@]12C)(C[C@H](O[C@]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]3O)O)([H])O[C@@H]3CO)[C@@]4([H])C5(C)C)[C@@](C[C@@H](O)[C@]1([H])[C@]([C@@](C)(O)CC/C=C(C)/C)([H])CC2)([H])[C@]4(CC[C@@H]5O)C
Molekylvægt (g/mol) 638.87
Formel vægt 638.87
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) COVID-19-anti-virus
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.