missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Ginsenoside Rg6, MedChemExpress

Artikelnummer. 16411598
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16411598 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16411598 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN0907

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Ginsenoside Rg6 inhibits TNF-α-induced NF-κB transcriptional activity with an IC50 of 29.34 μM in HepG2 cells. Ginsenoside Rg6 also exhibits apoptosis-inducing effect.

Ginsenoside Rg6 inhibits TNF-α-induced NF-κB transcriptional activity with an IC50 of 29.34 μM in HepG2 cells. Ginsenoside Rg6 also exhibits apoptosis-inducing effect.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Ginsenoside Rg6
CAS 147419-93-0
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C42H70O12
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (130.38 mM; Need ultrasonic)
SMIL C[C@]([C@@](C[C@H]1O)([H])[C@]2(CC[C@@H]3O)C)(C[C@H](O[C@@](O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]4O)([H])[C@@H]4O[C@@](O[C@@H](C)[C@H](O)[C@H]5O)([H])[C@@H]5O)[C@@]2([H])C3(C)C)[C@]6([C@@]1([H])[C@@H](C(CC/C=C(C)/C)=C)CC6)C
Molekylvægt (g/mol) 767.0
Formel vægt 767.0
Procent renhed 98.88%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.