missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Ginsenoside Rg2, MedChemExpress

Artikelnummer. 16419038
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16419038 10 mg
16401458 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16419038 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN0602

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Ginsenoside Rg2 is one of the major active components of ginseng. Ginsenoside Rg2 inhibits VCAM-1 and ICAM-1 expressions stimulated with lipopolysaccharide (LPS). Ginsenoside Rg2 also reduces Aβ1-42 accumulation.

Ginsenoside Rg2 is one of the major active components of ginseng. Ginsenoside Rg2 inhibits VCAM-1 and ICAM-1 expressions stimulated with lipopolysaccharide (LPS). Ginsenoside Rg2 also reduces Aβ1-42 accumulation.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Ginsenoside Rg2
CAS 52286-74-5
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C42H72O13
Mængde 10 mg
Synonym Chikusetsusaponin I Panaxoside Rg2 Prosapogenin C2
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (127.39 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMIL C[C@]([C@@](C[C@H]1O)([H])[C@]2(CC[C@@H]3O)C)(C[C@H](O[C@@](O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]4O)([H])[C@@H]4O[C@@](O[C@@H](C)[C@H](O)[C@H]5O)([H])[C@@H]5O)[C@@]2([H])C3(C)C)[C@]6([C@@]1([H])[C@]([C@@](C)(O)CC/C=C(C)/C)([H])CC6)C
Molekylvægt (g/mol) 785.01
Formel vægt 785.01
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.