missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Ginsenoside Rf, MedChemExpress
Beskrivelse
Ginsenoside Rf is a trace component of ginseng root. Ginsenoside Rf inhibits N-type Ca2+ channel.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ginsenoside Rf |
| CAS | 52286-58-5 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C42H72O14 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | Panaxoside Rf |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (124.84 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 50 mg/mL (62.42 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | C[C@@]([C@@]12C)(C[C@H](O[C@@](O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]3O)([H])[C@@H]3O[C@]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]4O)O)([H])O[C@@H]4CO)[C@@]5([H])C6(C)C)[C@@](C[C@@H](O)[C@]1([H])[C@]([C@@](C)(O)CC/C=C(C)/C)([H])CC2)([H])[C@]5(CC[C@@H]6O)C |
| Molekylvægt (g/mol) | 801.01 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?