Få mere at vide
Gilson™ PIPETMAN™ TIPACK™ Pipetspidser med stativer
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10173332 Shop alle Gilson produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
14,5 cm
32,2 cm
Volumen (metrisk):
0,1 til 10μ L
0,1 til 20μ L
100 til 1.000μ l
100 til 1200μ L
2 til 200μ L
20 til 300 μL
500 til 5000μ L
Model-:
D10
D1000
D1200
D200
D300
D5000
DL10
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 600
Pakke med 960
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Volumen (metrisk) Model- Sterilitet unitSize
10173332 32,2 cm 500 til 5000μ L D5000 Ikke steril Pakke med 600
12629581 14,5 cm 0,1 til 10μ L D10 Ikke steril Pakke med 960
12679581 14,5 cm 0,1 til 10μ L D10 Steril Pakke med 960
12639581 14,5 cm 0,1 til 20μ L DL10 Ikke steril Pakke med 960
12689581 14,5 cm 0,1 til 20μ L DL10 Steril Pakke med 960
12649581 14,5 cm 2 til 200μ L D200 Ikke steril Pakke med 960
10153382 14,5 cm 2 til 200μ L D200 Steril Pakke med 960
12629601 14,5 cm 20 til 300 μL D300 Ikke steril Pakke med 960
12699581 14,5 cm 20 til 300 μL D300 Steril Pakke med 960
12659581 14,5 cm 100 til 1.000μ l D1000 Ikke steril Pakke med 960
12609591 14,5 cm 100 til 1.000μ l D1000 Steril Pakke med 960
12669581 14,5 cm 100 til 1200μ L D1200 Ikke steril Pakke med 960
12619581 14,5 cm 100 til 1200μ L D1200 Steril Pakke med 960
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 10173332 Leverandør Gilson™ Leverandørnr. F161370
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Konstrueret til at være funktionel, praktisk og robust. Gilson™ PIPETMAN™ TIPACK™ Racked pipettespidser fås i steriliserede eller autoklaverbare pakker.
  • Optimeret geometri og rent polypropylenmateriale sikrer lav retention og naturligt hydrofob overflade.
  • Kræver lav spidsmonteringskraft.
  • Robust og designet til at modstå autoklavering.
  • Sterilitetssikkerhedsniveau SAL 10 -6 garanteret ved brug af gammabestråling.
  • Alle pakninger er pakket ind i plastik af medicinsk udstyrskvalitet, som giver et komplet skjold mod forurening.
  • Indikatorprikker brugt på Gilson produkter undergår en irreversibel farveændring ved sterilisering; gule gammaprikker bliver røde, når produkter er blevet korrekt eksponeret.
  • TIPACKs er forsvarligt forseglet med et klistermærke; en komplet produktbeskrivelse er angivet på TIPACK for sporbarhed og nem identifikation.
  • Fås i steriliserede eller autoklaverbare pakker.
  • Fremstillet i et rent rum og dermed ingen risiko for kontaminering.
  • Fuld sporbarhed fra formen til bænken garanteret.
  • Nem identifikation med farvekodet emballage til at opfylde GLP krav.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 500 til 5000μ L
Filtreret Ikke-filtreret
Sterilitet Ikke steril
Farve Klar
Autoklaverbar Autoklaverbar
Model- D5000
Længde (engelsk) 12,68 tommer.
Længde (metrisk) 32,2 cm
Format Stativ
Tip stil Standard
Emballage Racked - TIPACK
Mængde 600 (12x50)
Produkttype Pipettip
Engangs Engangsbrug
Til brug med (udstyr) Universal Fit
Uddannet Nej
Produktlinje Pipetman Tipack