Få mere at vide
Gilson™ PIPETMAN™ Tipack™ Filtertips
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12679591 Shop alle Gilson produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
3 cm
4,5 cm
5,1 cm
8,4 cm
Volumen (metrisk):
0,1 til 10μ L
10 til 100μ l
100 til 1.000μ l
100 til 1200μ L
2 til 30μ L
20 til 200 μL
20 til 300 μL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 960
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Volumen (metrisk) unitSize
12679591 5,1 cm 100 til 1.000μ l Pakke med 960
11921483 3 cm 0,1 til 10μ L Pakke med 960
12639591 4,5 cm 0,1 til 10μ L Pakke med 960
11922078 5,1 cm 2 til 30μ L -
12649591 5,1 cm 10 til 100μ l Pakke med 960
11912078 5,1 cm 20 til 200 μL Pakke med 960
12669591 5,1 cm 20 til 300 μL Pakke med 960
12689591 8,4 cm 100 til 1200μ L Pakke med 960
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 12679591 Leverandør Gilson™ Leverandørnr. F171703
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Designet til at opfylde de strengeste krav inden for forskellige områder og applikationer såsom PCR, molekylærbiologi og celleteknologi. Gilson™ PIPETMAN™ Tipack™ Filterspidser er designet, udviklet og fremstillet for at passe Gilson pipetter perfekt. De spiller en afgørende rolle i at forhindre aerosolbåren forurening.
  • Optimeret geometri og rent polypropylenmateriale sikrer fuldstændig dispensering for ensartede resultater.
  • Garanterer nøjagtighed og præcision.
  • Ingen risiko for kontaminering: Spidserne fremstilles i et rent rum.
  • Gammastråle steriliseret: Indikatorprikker, der bruges på Gilsons produkter, gennemgår en irreversibel farveændring ved sterilisering.
  • Garanteret fri for DNA, RNA, DNase, RNase, ATP , Pyrogener og spormetaller.
  • Fuld sporbarhed fra formen til bænken garanteret.
  • Nem identifikation med farvekodet emballage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 100 til 1.000μ l
Filtreret Filtreret
Sterilitet Steril
Farve Klar
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Model- DF1000ST
Længde (engelsk) 5,71 tommer.
Længde (metrisk) 5,1 cm
Rene krav DNA free, RNA free, RNAse free, DNAse free, ATP free, Endotoxin free
Format Stativ
Tip stil Standard
Mængde 960 (10x96)
Produkttype Air Displacement Tips
Engangs Engangsbrug
Til brug med (udstyr) Universal Fit
Uddannet Ja
Produktlinje Pipetman Tipack
Materiale Polypropylen
Gradueringer 300 μL; 1000 μL