Beskrivelse
- Optimeret geometri og rent polypropylenmateriale sikrer fuldstændig dispensering for ensartede resultater.
- Garanterer nøjagtighed og præcision.
- Ingen risiko for kontaminering: Spidserne fremstilles i et rent rum.
- Gammastråle steriliseret: Indikatorprikker, der bruges på Gilsons produkter, gennemgår en irreversibel farveændring ved sterilisering.
- Garanteret fri for DNA, RNA, DNase, RNase, ATP , Pyrogener og spormetaller.
- Fuld sporbarhed fra formen til bænken garanteret.
- Nem identifikation med farvekodet emballage.
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 0,1 til 10μ L |
| Filtreret | Filtreret |
| Sterilitet | Steril |
| Farve | Klar |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Model- | DFL10ST |
| Længde (engelsk) | 5,71 tommer. |
| Længde (metrisk) | 4,5 cm |
| Rene krav | DNA free, RNA free, RNAse free, DNAse free, ATP free, Endotoxin free |
| Format | Stativ |
| Vis mere |