Få mere at vide
Gilson™ Tiptomt stativ til pipettespidser
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12599615 Shop alle Gilson produkter
Skift visning
Holder:
DL10 pipettespidser (0,1 til 10 μl)
Pipettespidser (0,1 til 10μ L)
Pipettespidser (1 til 10 ml)
Pipettespidser (1 til 5 ml)
Pipettespidser (100 til 1000μ L)
Pipettespidser (2 til 200μ L)
Pipettespidser (20 til 300μ L)
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Holder unitSize
12599615 DL10 pipettespidser (0,1 til 10 μl) Pakke med 2
10193092 Pipettespidser (1 til 10 ml) Hver
10001972 Pipettespidser (1 til 5 ml) Hver
12699591 Pipettespidser (0,1 til 10μ L) Pakke med 2
12609601 Pipettespidser (2 til 200μ L) Pakke med 2
12619601 Pipettespidser (20 til 300μ L) Pakke med 2
12649601 Pipettespidser (100 til 1000μ L) Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 12599615 Leverandør Gilson™ Leverandørnr. F171202
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug med løse Gilson diamant-spidser. GilsonTM Tip Empty Rack For Pipette-tippe er farvekodede for nem brug.
  • Fuldt autoklaverbar
  • Fremstillet af polypropylen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Rød
Holder DL10 pipettespidser (0,1 til 10 μl)
Materiale Polypropylen
Stillinger 1
Form Rektangulær
Stabelbar Ja, interlocking
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (udstyr) Diamant tips
Mængde 2 (1x2)
Størrelse 134 x 89 x 127 mm
Længde (metrisk) 9.3 cm
Længde (engelsk) 3,66 tommer.
Bredde (engelsk) 5,28 tommer.
Højde (engelsk) 4,88 tommer.
Inkluderer 2 Empty Racks
Produkttype Tomt stativ
Array 1x2