Beskrivelse
- Gibco Versene Opløsning 0,48 mM
- Formuleret som 0,2 g EDTA(Na 4 ) pr. liter Phosphate Buffered Saline (PBS)
- Bæredygtig emballage
Cellekultur, pattedyrcellekultur
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Chelatorer | EDTA |
| Indhold og opbevaring | Opbevaringsbetingelser: 2 til °8 C Forsendelsesbetingelser: Ambient Holdbarhed: 18 måneder fra fremstillingsdatoen |
| Klassifikation | Fri for animalsk oprindelse |
| Produkttype | Reagens til dissociation af cellekultur |
| Sterilitet | Sterilt filtreret |
| Med tilsætningsstoffer | EDTA |
| Fremstillingskvalitet | cGMP for medicinsk udstyr, 21 CFR Part 820 og ISO 13485 |
| Mængde | 100 ml |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.