Få mere at vide
Gibco™ Trypsin-EDTA (0,5%), ingen phenolrød
Artikelnummer. 10779413 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
100 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10779413 100 ml 100ml
1 options
Artikelnummer. 10779413 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 15400054
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af trypsinpulver, en bestrålet blanding af proteaser afledt af svinebukspytkirtel
På grund af dens fordøjelsesstyrke anvendes trypsinopløsning i vid udstrækning til celledissociation, rutinemæssig cellekulturpassage og primær vævsdissociation. Koncentrerede former for trypsin kan fortyndes aseptisk til 1X ved hjælp af en balanceret saltopløsning uden calcium og magnesium. Den trypsinkoncentration, der kræves til dissociation, varierer med celletype og eksperimentelle krav.
  • Opløsninger testet for pH, osmolalitet, sterilitet og ydeevne
  • Forud for fremstilling verificeres råmaterialerne for e-strålebestråling og testes for endotoksin, PPV, PCV 1/2, mycoplasma, bakteriel, svampe- og viral kontaminering, samt multiple aktivitetsassays, askeanalyse og fugtanalyse
  • Dokumenteret sporbarhed tilgængelig, herunder partisporbarhed, animalsk oprindelsescertifikater, partianalyser, bestrålingscertifikater, en viral inaktiveringsoversigt og forsyningskædegennemsigtighed
Bæredygtig emballage
Cellekultur, pattedyrcellekultur
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
Overholdelse
Fremstillet på en cGMP-kompatibel facilitet, der er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standarder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chelatorer EDTA
Indhold og opbevaring Opbevaringsforhold: -5 °C til -20 °C
Celletype Pattedyrceller
Klassifikation Animalsk oprindelse
Koncentration 10 X
Form Væske
Produkttype Reagens til dissociation af cellekultur
Sterilitet Sterilt filtreret
Med tilsætningsstoffer EDTA
Uden tilsætningsstoffer Ingen fenolrød
Osmolalitet 280 - 340 mOsm/kg
pH 7,1 til 8,0
Produktlinje Gibco
Mængde 100 ml
Forsendelsestilstand Våd is
Kilde Animalsk oprindelse
Testet for In vitro-bioassay
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • TRYPSIN-EDTA 10X
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
Faresætning
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: trypsin
Til forskningsbrug eller videreproduktion. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.