Få mere at vide
Gibco™ Trypsin-EDTA (0,25%), phenolrød
Artikelnummer. 11570626 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
100 ml
500 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11570626 500 ml 500ml
11560626 100 ml 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11570626 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 25200072
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af trypsinpulver, bestrålet blanding af proteaser afledt af svinebukspytkirtel
På grund af dets fordøjelsesstyrke anvendes trypsin i vid udstrækning til celledissociation, rutinemæssig cellekulturpassage og primær vævsdissociation. Den trypsinkoncentration, der kræves til dissociation, varierer med celletype og eksperimentelle krav.
  • Opløsninger testet for pH, osmolalitet, sterilitet og ydeevne
  • Råmaterialer er verificeret for e-strålebestråling og testet for endotoksin, PPV, PCV 1/2, mycoplasma, bakteriel, svampe- og viral kontaminering, samt multiple aktivitetsassays, askeanalyse og fugtanalyse
  • Dokumenteret sporbarhed tilgængelig, herunder partisporbarhed, animalsk oprindelsescertifikater, partianalyser, bestrålingscertifikater, viral inaktiveringsoversigt og forsyningskædegennemsigtighed
Cellekultur, pattedyrcellekultur
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
Overholdelse
Fremstillet på en cGMP-kompatibel facilitet, der er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og certificeret til ISO 13485 standarder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chelatorer EDTA
Indhold og opbevaring Opbevaringsbetingelser: -5 °C til -°20 C
Forsendelsesbetingelser: Vådis
Holdbarhed: 24 måneder fra fremstillingsdato
Celletype Pattedyrceller
Klassifikation Animalsk oprindelse
Koncentration 1 X
Form Væske
Produkttype Reagens til dissociation af cellekultur
Sterilitet Sterilt filtreret
Steriliseringsmetode Sterilfiltreret
Med tilsætningsstoffer Fenolrød, EDTA
Osmolalitet 270 - 320 mOsm/kg
pH 7,1 til 8
Produktlinje Gibco
Mængde 500 ml
Forsendelsestilstand Våd is
Kilde Animalsk oprindelse
Testet for In vitro-bioassay
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trypsin, 0.25% (1X) with EDTA 4Na, liquid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
Faresætning
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: trypsin
Til forskningsbrug eller videreproduktion. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.